Clarity of solution (according to ACS): passes test Loss on drying (110 °C): ≤ 3 Suitability as adsorption indicator (according to ACS): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable