Key Documents
1.09629
Supelco
terc-Butanol
for analysis EMSURE® ACS
Sinónimos:
terc-Butanol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COH
Número de CAS:
Peso molecular:
74.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-889-7
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
40.7 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
solid
autoignition temp.
490 °C
expl. lim.
2.3-8.0 % (v/v)
impurities
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.01% Aldehydes and ketones (as formaldehyde)
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
bp
81-83 °C/1013 hPa
mp
24-25 °C
transition temp
flash point 14 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Inchi Key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
General description
Los disolventes de calidad EMSURE son idóneos para un amplio espectro de aplicaciones clásicas de laboratorio y se utilizan a menudo en aplicaciones de laboratorio reguladas y muy exigentes. EMSURE proporciona las mejores y más extensas especificaciones de productos en todo el mundo. Declaramos que nuestra gama EMSURE cumple la normativa ACS, la sección de reactivos de la Farmacopea Europea (React. Ph Eur) y las normas ISO.
Application
  • Dilucidar y ajustar los sitios catalíticos en nodos que contienen circonio y aluminio: se investiga la aplicación del terc-butanol en el ajuste de los sitios catalíticos dentro de marcos metalorgánicos, esenciales para los avances en la ciencia de los materiales y la catálisis (Yang & Gates, 2021).
  • Mecanismo fotocatalítico y rendimiento de un novedoso fotocatalizador compuesto por escamas de lana-nanoláminas de BiFeO3 -TiO2 con estructura núcleo-cáscara: se describe cómo el terc-butanol actúa como disolvente en la síntesis de fotocatalizadores complejos, mejorando su eficiencia en aplicaciones de limpieza medioambiental (Chen et al., 2021).
  • Efecto de la estrategia de agregación enzimática reticulada sobre la caracterización de la lipasa extracelular sn-1,3: se demuestra el papel del terc-butanol en las técnicas de inmovilización enzimática para mejorar la estabilidad y la actividad de las lipasas, vitales para aplicaciones biotecnológicas (Zhu et al., 2021).
Analysis Note
Pureza (GC): ≥ 99,5 %
Identidad (IR): conforme
Aspecto: transparente
Color: ≤ 10 Hazen
Acidez: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinidad: ≤ 0,0002 meq/g
Intervalo de ebullición (81-83°C): ≥ 95 % (v/v)
Aldehídos y cetonas (como formaldehído): ≤ 0,01 %
Punto de fusión: 24,0 - 26,0 °C
Al (Aluminio): ≤ 0,00005 %
B (Boro): ≤ 0,000002 %
Ba (Bario): ≤ 0,00001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,00005 %
Cd (Cadmio): ≤ 0,000005 %
Co (Cobalto): ≤ 0,000002 %
Cr (Cromo): ≤ 0,000002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,000002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,00001 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,00001 %
Mn (Manganeso): ≤ 0,000002 %
Ni (Níquel): ≤ 0,000002 %
Pb (Plomo): ≤ 0,00001 %
Sn (Estaño): ≤ 0,00001 %
Zn (Cinc): ≤ 0,00001 %
Residuos de evaporación: ≤ 0,001 %
Agua: ≤ 0,1 %
Conforme a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup