Documentos clave
1.09602
Supelco
Methyl stearate
reference substance for gas-chromatography
Sinónimos:
Methyl stearate, Octadecanoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38O2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-990-4
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
215 °C/20 hPa
mp
37-39 °C
densidad
0.85 g/cm3 at 40 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
Clave InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.0 °C - closed cup