Key Documents
1.09303
Millipore
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm)
for liquid chromatography
Sinónimos:
LiChroprep® RP-18
About This Item
Número de CAS:
UNSPSC Code:
41115711
material
silica gel (irregularly-shaped)
Quality Level
product line
LiChroPrep®
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
particle size
20-40 μm
pore size
10 nm mean pore size
bulk density
360 kg/m3
application(s)
plasma purification
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Gel de sílice de forma irregular con distribución estrecha de tamaño de partícula y bien definida que ofrece un alto rendimiento de separación, permeabilidad y buena reproducibilidad
Features and Benefits
LiChroprep® RP-18 (25-40 µm) proporciona a los usuarios:
  • Matriz de gel de sílice de forma irregular, reproducible y homogénea
  • Distribución de tamaño de partícula estrecha y bien definida para un gran rendimiento y una gran permeabilidad
  • Tamaños de lote grandes de hasta 200 kg en la modificación
Packaging
Botella de plástico
Analysis Note
Prueba de aplicación: pasa la prueba
Presión: ≤ 12 bar
Platos teóricos (N/m) (Tolueno): ≥ 3000
Acetofenona/ácido cinámico: 1,1 - 1,3
Acetofenona/Fenol: 1,8 - 2,2
1-Naftol/Fenol: 3,9 - 4,4
Factor de capacidad (Tolueno): 19,0 - 24,0
Tamaño de partícula (d10): 18,0 - 22,0 µm
Tamaño de partícula (d50): 34,0 - 39,0 µm
Tamaño de partícula (d90): 58,0 – 71,0 µm
Legal Information
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c