Documentos clave
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Sinónimos:
Sulfuric acid solution
About This Item
Fórmula lineal:
H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Sulfuric acid 40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Nivel de calidad
Formulario
liquid
concentración
39.5-40.5% (H2SO4)
impurezas
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
densidad
1.30 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): 39.5 - 40.5 %
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 10 ppm
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1