1.09191
MAS-100 NT®
Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Sinónimos:
sistemas de control microbiológico del aire, muestreador atmosférico portátil
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum hardware
Nivel de calidad
Agency
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
Línea del producto
MAS-100®
Características
portable
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
MAS-100 NT®
técnicas
active air sampling: suitable
Al × Diám.
25 cm × 11 cm
peso
2.3 kg (including perforated lid)
tamaño de poro
0.6 mm pore size
aplicaciones
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidad
for use with 90 mm Petri dishes
Descripción general
Aplicación
Componentes
Otras notas
La tapa segura Safe Lid es una alternativa desechable y lista para usar a la tapa perforada estándar esterilizable en autoclave fabricada en aluminio. Está hecha de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) 100 % reciclable y viene en dobles envases individuales de 30 piezas y esterilizadas por paquete. La tapa Safe Lid tiene la misma configuración de cribado que la tapa perforada estándar con 300 agujeros de 0,6 mm de diámetro. Esto garantiza una velocidad de impacto idéntica de 19,6 m/s y una d50 nominal de 1,1 μm. La validación simplificada de las tasas de recuperación según EN 17141 produjo valores comparables para ambas tapas perforadas.
Número de referencia: 1.17421
Información legal
Para utilizar con
Producto relacionado
configurado para
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.
Detecte la contaminación microbiana de los gases en unos pocos pasos sencillos y automatizados. El muestreador de gases comprimidos MAS-100 Atmos® es sencillo y seguro de usar, y cumple con el título 21 CFR Parte 11.
Detect microbial contamination gases in a few easy and automated steps. The MAS-100 Atmos® compressed gas sampler is simple and safe to use, and compliant with 21 CFR Part 11.