1.08495
L-Valine
for biochemistry
Sinónimos:
L-Valine, Val
Formulario
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
solubilidad
85 g/L
densidad
1.23 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NC(C(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
Clave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable