1.07583
Sorbitol Parteck®
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, JSFA, E 420
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Parteck® Sorbitol
About This Item
Productos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
fine powder
mol peso
182.17 g/mol
aplicaciones
pharmaceutical
solid formulation
cadena SMILES
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Parteck® SI excipient comes in a variety of particle sizes and qualities to meet the needs of a very wide range of applications. This article′s specifications are in compliance with ChP requirements.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.