Key Documents
1.07561
Supelco
Extran® AP 22
greener alternative
liquid, acidic concentrate (contains citric acid)
Sinónimos:
Limpiador TM=["EXTRAN"] AP 22; detergente TM=["EXTRAN"] AP 22
About This Item
UNSPSC Code:
41103206
NACRES:
NA.21
Quality Level
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
32-35% Free acid (as citric acid)
pH
3.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
no temp limit
General description
Extran® AP 22 es un limpiador ácido de laboratorio. Limpia con fiabilidad y evita que los residuos se arrastren al análisis siguiente, garantizando así resultados precisos.
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es respetuoso con el medio ambiente, al tener ingredientes activos biodegradables. Pulse aquí para más información.
Application
Extran® AP 22 puede utilizarse como agente de prelavado y como agente de enjuagado con un efecto neutralizador.
Cuando se utiliza como:
  • Agente de prelavado, disuelve principalmente los carbonatos y los hidróxidos de los residuos. A menudo se eliminan las sustancias proteicas y las bases orgánicas, como las aminas.
  • Un agente de enjuagado, es especialmente adecuado para eliminar los restos de álcali del material limpio o, en el caso de arrastre de la disolución, para neutralización.
Este limpiador ácido también es idóneo para la eliminación de los depósitos calcáreos de la lavadora. El producto se recomienda en los casos en los que deben mantenerse condiciones suaves. Especialmente adecuado para la eliminación suave de depósitos calcáreos, por ejemplo, en grifos o superficies sensibles de metal y vidrio.
Analysis Note
Ácido libre (como ácido cítrico): 32,0 - 35,0 %
Densidad (d 20 °C/ 4 °C): 1,140 – 1,150
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1