Documentos clave
1.07049
Supelco
Ethyl methyl ketone
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
Código UNSPSC:
12191502
grado:
ACS reagent
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup