Key Documents
1.07046
Supelco
Dimetilsulfóxido
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
DMSO
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
grade
ACS reagent
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Caution
Fácilmente superenfriado, vuelve a fundir lentamente a temperatura ambiente. Producto solidificado que puede volver a licuarse por calentamiento a temperatura ambiente sin detrimento del producto.
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup