Documentos clave
1.06591
Supelco
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate, TSPP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na4O7P2 · 10H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
446.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-767-1
NACRES:
NA.21
Ensayo:
99.0-103.0% (acidimetric)
grado:
ACS reagent
Formulario:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-103.0% (acidimetric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
988 °C (anhydrous substance)
densidad
1.82 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
650 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
Clave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Ligadura / enlace
Replaces: SX0740-1
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 99.0 - 103.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 9.5 - 10.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Orthophosphate (PO4): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable