Documentos clave
1.06572
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
tri-Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic, Trisodium phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
380.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-509-8
NACRES:
NA.21
Ensayo:
98.0-102.0% (alkalimetric)
Formulario:
crystals
solubilidad:
285 g/L
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
98.0-102.0% (alkalimetric)
Formulario
crystals
potencia
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
≤2.5% Free alkali (as NaOH)
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidad
285 g/L
densidad
1.62 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
950 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
fluoride (F-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
excess alkali (as NaOH): ≤2.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Clave InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Nota de análisis
Assay (alkalimetric): 98.0 - 102.0
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Free alkali (as NaOH): ≤ 2.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Fluoride (F): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable