Documentos clave
1.06559
Supelco
Fosfato de sodio dibasic
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio, Hidrogenofosfato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
Na2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥99.0% (acidimetric)
grado:
anhydrous
Formulario:
solid
solubilidad:
77 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
solubilidad
77 g/L
densidad aparente
880 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 8.9 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Particle size (0.2 - 1 mm): about 90 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable