1.06519
Sodium iodide
99.99 Suprapur®
Sinónimos:
Sodium iodide
About This Item
Productos recomendados
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
presión de vapor
1 hPa ( 767 °C)
Ensayo
99.99%
potencia
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
solubilidad
1793 g/L
densidad
3.67 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1500‑2000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 99.5 %
Chloride and Bromide (as Cl): ≤ 100 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.005 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.005 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.005 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.050 ppm
K (Potassium): ≤ 2.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.005 ppm
Li (Lithium): ≤ 2.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.005 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.050 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 2.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 1.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.005 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable