Documentos clave
1.04864
Supelco
Dicromato de potasio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Dicromato de potasio, Bicromato de potasio, pirocromato de potasio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cr2K2O7
Número de CAS:
Peso molecular:
294.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.21
assay:
≥99.9% dry basis (iodometric)
grade:
ACS reagent
form:
crystalline
solubility:
115 g/L
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% dry basis (iodometric)
form
crystalline
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
solubility
115 g/L
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Métodos LC-HRMS para la cuantificación de dos fármacos de la familia artemisinina y sus metabolitos en sangre y plasma de rata: se desarrolla un método de cromatografía de líquidos-espectrometría de masas de alta resolución (LC-HRMS) utilizando dicromato de potasio como patrón de calibración, lo que mejora de manera significativa la exactitud y la precisión en el análisis farmacéutico (Zhou et al., 2024).
  • Nuevo modelo extendido de la ley Bouguer-Lambert-Beer que puede describir la absorbancia no lineal de disoluciones de dicromato de potasio y suspensiones de microalgas: se presenta un nuevo modelo matemático que incorpora dicromato de potasio, ofreciendo un método más preciso para evaluar las propiedades ópticas de las disoluciones, fundamentales para aplicaciones analíticas en bioingeniería y estudios medioambientales (Yeh et al., 2023).
  • La melatonina alivió el estrés oxidativo y la reprotoxicidad inducidos por dicromato de potasio en ratas macho: se investigan los efectos protectores de la melatonina contra el estrés oxidativo causado por el dicromato de potasio en entornos clínicos, proporcionando información sobre sus posibles aplicaciones terapéuticas (Bashandy et al., 2021).
  • Evaluación de la toxicidad aguda y crónica derivada de la exposición a depósitos naturales de arenas petrolíferas para organismos acuáticos utilizando Daphnia magna: se presenta un estudio sobre el impacto medioambiental del dicromato de potasio, que proporciona datos esenciales para la evaluación de la toxicología y la contaminación ambientales (Cardoso et al., 2020).
Linkage
Sustituye a: PX1445-2; PX1445
Analysis Note
Ensayo (yodométrico, calculado como sustancia seca): ≥ 99,9 %
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,002 %
Cu (Cobre): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Na (Sodio): ≤ 0,02 %
Pb (Plomo): ≤ 0,005 %
Pérdida por desecación (130 °C): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c