Merck
104309
SAFC
L-metionina sulfoximina
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
L-S-(3-amino-3-carboxipropil)-S-metilsulfoximina
About This Item
Fórmula lineal:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
180.23
Beilstein/REAXYS Number:
6175446
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
form
solid
packaging
pkg of 10g (1043090010)
pkg of 1g (1043090001)
pkg of 5g (1043090005)
pkg of
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
General description
Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad para el procesamiento biofarmacéutico resiste estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con los requisitos MQ-500 definidos por el programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nuestro programa EMPROVE®, nuestras materias primas se ofrecen con los expedientes EMPROVE® que proporcionan documentación completa y actualizada para ayudarle a navegar por los desafíos normativos, gestionar los riesgos y mejorar sus procesos de fabricación.
Nuestra completa cartera de productos químicos de proceso downstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar al mercado con mayor rapidez y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c