Documentos clave
1.04106
Supelco
Glycolic acid
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
76.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
201-180-5
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
10.8 hPa ( 80 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% (acidimetric)
Formulario
solid
potencia
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
temperatura de transición
flash point >300 °C (decomposition)
solubilidad
water: soluble at 20 °C
densidad
1.49 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
600 kg/m3
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Iron (Fe): ≤ 5 ppm
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 300 °C - (decomposition)