1.03562
Dimetil sulfóxido-d6
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99.95 atom % D
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
potencia
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
42 %
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.020% Water (HO + DO) (Karl Fischer)
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
temperatura de transición
flash point 88 °C
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descripción general
Aplicación
Especificaciones
Nota de análisis
Water (K. Fischer, HO + DO): ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water (NMR, HO): ≤ 0.010 %
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C