Merck
1.02792
SAFC
Sulfato de cobre(II)
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Sulfato de cobre(II), Monosulfato de cobre anhidro
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CuO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
159.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-847-6
agency
BP
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
203 g/L
density
3.60 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El sulfato de cobre (II) muestra propiedades antimicrobianas, fungicidas y astringentes. Entre los usos habituales se cuentan la aplicación en formulaciones de administración tópica o como oligoelemento en suplementos minerales y medios de cultivo celular.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c