Documentos clave
1.02703
Supelco
Copper
fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE®
Sinónimos:
Copper
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cu
Número de CAS:
Peso molecular:
63.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141711
Número índice de la CE:
231-159-6
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99% (complexometric)
Formulario
solid
impurezas
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
mp
1083 °C
densidad
8.96 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1290 kg/m3
trazas de catión
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
P: ≤0.001%
Pb: ≤0.01%
Sb: ≤0.001%
Sn: ≤0.01%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Replaces: CX1925-4; CX1925-2; CX1925
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
P (phosphorus): ≤ 0.001 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Sb (Antimony): ≤ 0.001 %
Sn (Tin): ≤ 0.01 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable