Documentos clave
1.01797
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 5000-90000 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Nombre del producto
Ensayo de la DQB en cubeta, photometric, 5000-90000 mg/L (COD), Spectroquant®
Quality Level
analyte functional class(es)
chemical oxygen demand (COD)
measuring range
5000-90000 mg/L (COD)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromium(III))
General description
Método: fotométrico, 5000 - 90 000 mg/l, Spectroquant®
El método corresponde a la DIN ISO 15705 y es análogo a los de la EPA 410.4, la APHA 5220 D y la ASTM D1252-06 B
La demanda química de oxígeno (DQO) es una medida de la cantidad de oxígeno consumido durante la oxidación de la materia orgánica, lo que proporciona una clara indicación de la calidad de una fuente de agua, y es sin duda uno de los parámetros más importantes en el análisis de las aguas (residuales). Nuestros ensayos de DQO Spectroquant® le permiten cuantificar con precisión los niveles de DQO de su muestra.
Seleccione el intervalo de medición adecuado para sus requisitos de aplicación en nuestra amplia gama de ensayos de DQO Spectroquant® .
Los ensayos en cubeta Spectroquant® vienen con cubetas redondas de 16 mm precargadas y todos los reactivos necesarios para realizar el análisis de acuerdo con el folleto de instrucciones suministrado.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos Spectroquant® están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Cardio-vascular system, Kidney
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico de medición de la DQO en aguas residuales - Determinación fotométrica del consumo de cromatos consecutivo a la digestión en 20 min