1.01647
Azul alcián en disolución
for microscopy
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5 (25 °C in H2O)
density
1.006 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
La disolución de azul alcián, pH 2,5, para microscopia, es una disolución de tinción lista para usar utilizada para el diagnóstico celular en medicina humana y sirve para la investigación histológica de muestras de material de origen humano, por ejemplo, cortes histológicos del intestino o el estómago. La presente disolución de azul alcián lista para usar, pH 2,5, puede utilizarse para la tinción de los mucopolisacáridos ácidos en muestras de tejido. Las mucosustancias ácidas se tiñen selectivamente en el tejido, después de lo cual la muestra se contratiñe con rojo rápido nuclear. Para la tinción se utiliza una disolución de ácido acético-azul alcián, mediante la cual se tiñen selectivamente los proteoglucanos carboxilados y sulfáticos cuando se aplica un pH de 2,5. La diferenciación entre los grupos carboxilo y sulfato sólo es posible a pH 1. La contratinción se realiza con una disolución de rojo rápido nuclear/sulfato de aluminio (referencia 100121). El método de tinción del azul alcián se combina con frecuencia con la reacción ácido peryódico-Schiff (PAS). En combinación con la reacción PAS, pueden visualizarse además los polisacáridos no sustituidos, los mucopolisacáridos neutros, las mucoproteínas y las glucoproteínas y los glicolfosfolípidos y los fosfolípidos.
El frasco de 500 ml es suficiente para 2000 a 3000 tinciones.
Como producto para DIV y con registro CE, puede utilizarse sin complicaciones en diagnósticos y acreditaciones de laboratorio. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
El frasco de 500 ml es suficiente para 2000 a 3000 tinciones.
Como producto para DIV y con registro CE, puede utilizarse sin complicaciones en diagnósticos y acreditaciones de laboratorio. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia: pasa la prueba
mucopolisacáridos neutros: morado
polisacáridos morado
mucosustancias ácidas PAS negativas: azul claro
Núcleos: azul
mucopolisacáridos neutros: morado
polisacáridos morado
mucosustancias ácidas PAS negativas: azul claro
Núcleos: azul
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c