1.00748
Sulfuric acid
98%, for the determination of nitrogen
Sinónimos:
Ácido sulfúrico
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido sulfúrico al 98 %, for the determination of nitrogen
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Ensayo
≥97.5% (alkalimetric)
Formulario
liquid
residuo de ign.
≤2 ppm
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
N: ≤1 ppm
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Nitrógeno total (N): ≤ 1 ppm
Residuos de la ignición: ≤ 2 ppm
Fecha de caducidad: véase etiqueta del producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable