1.00432
Suplemento selectivo agar ChromoCult® Listeria
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base)
Sinónimos:
Suplemento selectivo Listeria
About This Item
Productos recomendados
agency
ISO 11290
Quality Level
description
ChromoCult™ Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
form
lyophilized powder
composition
Amphotericin B, 5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Nalidixic acid sodium salt, 10 mg per vial
Polymyxin B sulphate, 38350 (U per vial)
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria spp.
General description
Application
Linkage
Analysis Note
Inóculo en medio de referencia
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
10 - 100
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): 10 - 100
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): 10- 100
Recuperación en medio problema
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021:
≥ 70 %
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): ≥ 70 %
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): ≥ 70 %
Colonias
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)):
azul verdosas; zona no transparente
- Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020): azul verdosas; zona no transparente
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)):azul verdosas
Crecimiento
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
sin crecimiento
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): sin crecimiento
Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009): sin crecimiento
Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087): sin crecimiento
Incubación: Listeria 24-48 horas. 37°C condiciones aerobias; otras cepas como mínimo 48 horas.
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Artículos
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS