Key Documents
1.00318
Supelco
Hydrochloric acid
30%, SUPRAPUR®
Sinónimos:
Ácido clorhídrico solution, Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Disolución de ácido clorhídrico, 30% Suprapur®
grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
vapor pressure
21.8 hPa ( 20 °C)
assay
30%
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
85 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Inchi Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimización del método de cromatografía de líquidos de alto rendimiento enantioselectiva-espectrometría de masas en tándem para la determinación cuantitativa de 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) y sus metabolitos de fase 1 en líquidos biológicos humanos: se destaca el uso de la disolución de ácido clorhídrico en el proceso de preparación de muestras para la determinación analítica precisa de la MDMA y sus metabolitos utilizando HPLC-MS/MS (Sprega et al., 2024).
  • La coprecipitación como separación de Se de un solo paso para la determinación de las proporciones isotópicas completada con la evaluación de incertidumbre revisada: se emplea disolución de ácido clorhídrico en el método de coprecipitación para la separación de isótopos de selenio, mejorando la precisión analítica y la fiabilidad (Karasiński et al., 2024).
  • Eliminación del rojo de metilo de la disolución acuosa utilizando biocarbón derivado de semillas de hinojo: se explora el uso de la disolución de ácido clorhídrico en la preparación de biocarbón para la eliminación efectiva del colorante rojo de metilo del agua, contribuyendo a los esfuerzos de limpieza medioambiental (Paluch et al., 2023).
  • Aminoácido tirosina como contaminante de la membrana de intercambio de aniones heterogénea: se investiga el uso de la disolución de ácido clorhídrico en el estudio de incrustación del aminoácido tirosina en membranas de intercambio aniónico, proporcionando información sobre los mecanismos de ensuciamiento de membranas (Kharina y Eliseeva, 2023).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica): ≥ 30,0 %
Color: ≤ 10 Hazen
Bromuros (Br): ≤ 10 ppm
Cloro libre (Cl): ≤ 300 ppb
Fosfatos (PO₄): ≤ 10 ppb
Sulfatos (SO₄): ≤ 300 ppb
Sulfitos (SO₃): ≤ 500 ppb
Ag (Plata): ≤ 1,0 ppb
Al (Aluminio): ≤ 1,0 ppb
As (Arsénico): ≤ 1,0 ppb
Au (Oro): ≤ 1,0 ppb
Ba (Bario): ≤ 1,0 ppb
Be (Berilio): ≤ 1,0 ppb
Bi (Bismuto): ≤ 1,0 ppb
Ca (Calcio): ≤ 5,0 ppb
Cd (Cadmio): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalto): ≤ 1,0 ppb
Cr (Cromo): ≤ 1,0 ppb
Cu (Cobre): ≤ 1,0 ppb
Fe (Hierro): ≤ 5,0 ppb
Ga (Galio): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanio): ≤ 10,0 ppb
Hg (Mercurio): ≤ 2,0 ppb
In (Indio): ≤ 0,5 ppb
K (Potasio): ≤ 10,0 ppb
Li (Litio): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesio): ≤ 2,0 ppb
Mn (Manganeso): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molibdeno): ≤ 0,5 ppb
NH₄ (Amonio): ≤ 500 ppb
Na (Sodio): ≤ 10,0 ppb
Ni (Níquel): ≤ 1,0 ppb
Pb (Plomo): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platino): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimonio): ≤ 0,5 ppb
Sn (Tin): ≤ 1,0 ppb
Sr (Estroncio): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titanio): ≤ 1,0 ppb
Tl (Talio): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadio: ≤ 1,0 ppb
Zn (Cinc): ≤ 1,0 ppb
Zr (Circonio): ≤ 0,5 ppb
Residuos tras la ignición (como sulfatos): ≤ 2 ppm
Los valores reales de los análisis están sujetos a variaciones sistemáticas inevitable en estos intervalos de concentración
Los valores reales están sujetos a variaciones sistemáticas
inevitables en estos intervalos de concentración.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
Contenido relacionado
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Ver todo