Merck
1.00164
SAFC
Ácido bórico
cryst., EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Fórmula lineal:
H3BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
233-139-2
agency
BP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® API
assay
99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.04%
cation traces
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Ofrecemos conocimientos de producción líderes en el sector y un completo soporte normativo para API de gran calidad, respaldados por casi 200 años de experiencia. Desde una completa cartera de folatos innovadores hasta una síntesis personalizada, nuestras soluciones personalizadas y escalables satisfacen sus requisitos de producción específicos. Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una amplia documentación que facilita el cumplimiento de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia de toda la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El ácido bórico como principio activo se utiliza en medicamentos oftalmológicos, como antiséptico para cortes y quemaduras, y como antibacteriano para tratamientos dermatológicos como el acné y el pie de atleta. El ácido bórico Emprove® API se fabrica de acuerdo con las directrices de la ICH Q7. Se dispone de un CEP y un DMF estadounidense.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c