Key Documents
07-633
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-HNF3β/FOXA2
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-HNF-3-beta, Anti-HNF3B, Anti-TCF3B
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
rat ... Foxa2(25099)
General description
Este gen codifica un miembro de la clase forkhead de proteínas de unión al ADN. Estos factores nucleares de hepatocitos son activadores transcripcionales de transcritos específicas del hígado, como la albúmina y la transtirretina, y también interactúan con la cromatina. Miembros similares de la familia en ratones intervienen en la regulación del metabolismo y en la diferenciación del páncreas y el hígado. Este gen se ha vinculado a casos esporádicos de diabetes hereditaria juvenil de tipo 2. Se han identificado dos variantes de transcritos para este gen que codifican la misma proteína.
Specificity
Reconoce HNF3β/FOXA2.
Immunogen
Proteína de fusión GST que corresponde a los residuos 7-86 del factor nuclear-3 beta de hepatocitos de rata / secuencia forkhead A2 (HNF3β/FOXA2)
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección de HNF3β/FOXA2 con el anticuerpo anti-HNF3β/FOXA2 (anticuerpo policlonal de conejo), que ha demostrado que funciona en IHC y WB.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en extractos nucleares de células MLE 12
Target description
50 kDa
Physical form
IgG de conejo purificada en proteína A en una disolución de glicerol al 30 %, Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,135 M y azida sódica al 0,035 % como conservante.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Extractos nucleares MLE 12, lisado hepático humano
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Circadian regulation of intestinal lipid absorption by apolipoprotein AIV involves forkhead transcription factors A2 and O1 and microsomal triglyceride transfer protein.
Pan, X; Munshi, MK; Iqbal, J; Queiroz, J; Sirwi, AA; Shah, S; Younus, A; Hussain, MM
The Journal of Biological Chemistry null
Comparative evaluation of biofilm formation and tolerance to a chemical shock of pathogenic and nonpathogenic Escherichia coli O157:H7 strains.
Marouani-Gadri N, Chassaing D, Carpentier B
Journal of Food Protection null
Temporal-spatial distribution of hepatocyte nuclear factor-3beta in developing human lung and other foregut derivatives.
Stahlman, M T, et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 46, 955-962 (1998)
Forkhead box A2 transcription factor is expressed in all types of neuroendocrine lung tumors
Khoor, Andras, et al.
Human Pathology, 35, 560-564 (2004)
B Smith et al.
Gynecologic oncology, 143(2), 398-405 (2016-10-25)
Forkhead box protein A2 (FOXA2) plays an important in development, cellular metabolism and tumorigenesis. The Cancer Genome Atlas (TCGA) identified a modest frequency of FOXA2 mutations in endometrioid endometrial cancers (EEC). The current study sought to determine the relationship between