07-472
Anti-PTPα Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-HEPTP, Anti-HPTPA, Anti-HPTPalpha, Anti-LRP, Anti-PTPA, Anti-PTPRL2, Anti-R-PTP-alpha, Anti-RPTPA
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTPRA(5786)
mouse ... Ptpra(19262)
rat ... Ptpra(25167)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Kinases & Phosphatases
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1