07-1517
Anti-phospho-IRS-2 (Ser388) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Insulin receptor substrate 2, IRS-2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer388)
Información sobre el gen
human ... IRS2(8660)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 5 µg/mL of this antibody detected IRS-2 on 10 µg of untreated and insulin treated HEK293 cell lysates.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Untreated and insulin treated HEK293 cell lysates
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable