Key Documents
07-1387
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-CaM cinasa II oxidada (Met281/282)
serum, from rabbit
Sinónimos:
CAMKK beta protein, CaM-KK beta, CaM-kinase kinase beta, CaMKK beta, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase beta, calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2 beta, calcium/calmodulin-
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CAMK2D(817)
General description
La familia de las cinasas dependientes de Ca2+/calmodulina consta de las CaM cinasas I a IV, la fosforilasa cinasa y la MLCK. Las CaM cinasas son inactivas en ausencia de estímulos; la unión a Ca2+/calmodulina induce cambios conformacionales y activación. Las CaM cinasas tienen una amplia especificidad de sustrato, con muchas funciones celulares.
Specificity
Este anticuerpo reconoce la CaM cinasa II cuando está oxidada en las Met281/282.
Se prevé reacción cruzada en ratón y rata debido a la homología del 100 % con la secuencia inmunógena.
Immunogen
Epítopo: Met281/282 oxidadas
Péptido sintético que abarca e incluye las Met281/282 oxidadas.
Application
Este anticuerpo anti-CaM cinasa II oxidada (Met281/282) está validado para utilizar en WB, IC para la detección de la CaM cinasa II oxidada (Met281/282).
Un laboratorio independiente validó este anticuerpo para inmunocitoquímica en cortes cardíacos de ratones tratados con solución salina, AngII o Iso (Erickson, J.R., 2008).
Quality
Evaluada por Western blot en lisado de células cardíacas de ratón no tratadas y tratadas con H2O2.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): se utilizó una dilución 1:1 000 de este anticuerpo para detectar la CaM cinasa II oxidada en lisados de células cardíacas de ratón.
Target description
60 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1079
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Ichiro Matsuo et al.
PloS one, 17(6), e0258823-e0258823 (2022-06-02)
Oral infections, particularly periodontitis, are a well-established risk factor for cardiovascular diseases, although the molecular mechanisms involved remain elusive. The aims of the present study were to investigate the effects of lipopolysaccharide derived from Porphyromonas gingivalis (PG-LPS) on cardiac function
Shuo Geng et al.
Science advances, 5(2), eaav2309-eaav2309 (2019-02-19)
Nonresolving inflammation perpetuated by innate leukocytes is involved in the pathogenesis of unstable atherosclerosis. However, the role and regulation of neutrophils related to nonresolving inflammation and atherosclerosis are poorly understood. We report herein that chronic subclinical endotoxemia, a risk factor
Yao Wu et al.
BioMed research international, 2017, 4150158-4150158 (2017-05-26)
Background. This study was undertaken to determine relative contributions of phosphorylation and oxidation to the increased activity of calcium/calmodulin-stimulated protein kinase II (CaMKII) in juveniles with cardiac myocyte dysfunction due to increased pressure overload. Methods. Juvenile rats underwent abdominal aortic
Xueping Liu et al.
Heliyon, 10(1), e23634-e23634 (2024-01-08)
Airway epithelial cells play important roles in allergic asthma. Transient receptor potential melastatin-related 2 (TRPM2) and oxidized Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase Ⅱ (ox-CaMKⅡ) participate in the airway inflammation. This study aimed to analyze the effects of TRPM2 on ox-CaMKⅡ in the
Aiko Ito et al.
Scientific reports, 13(1), 19927-19927 (2023-11-16)
Occlusal disharmony is known to affect not only the oral cavity environment, but also the autonomic nervous system in the heart. Since the renin-angiotensin system (RAS) inhibitor captopril (Cap) is one of the first-line drugs for preventing cardiac remodeling in