Key Documents
07-001
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-p47-fox
serum, Upstate®
Sinónimos:
Anti-Anti-CGD1, Anti-Anti-NCF1A, Anti-Anti-NOXO2, Anti-Anti-SH3PXD1A, Anti-Anti-p47phox
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NCF1(653361)
Specificity
Reconoce la p47 fox.
Immunogen
Proteína de fusión GST correspondiente a la p47-fox humana de longitud completa
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-p47-phox detecta la concentración de p47-phox y se ha publicado y validado para su uso en IC, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Quality
evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células HL-60
Target description
47 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada por inmunoafinidad en Tris-glicina 0,2 M, pH 7.4, NaCl 0,15 M, azida sódica al, 0.05%, BSA 5 mg/ml antes de añadir glicerol al 30 %
Sin purificar
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Lisado de células HL-60
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Molecular diagnosis of X-linked chronic granulomatous disease in Iran.
S Teimourian, Z Rezvani, M Badalzadeh, C Kannengiesser, D Mansouri, M Movahedi et al.
International Journal of Hematology null
Y Li et al.
Redox biology, 22, 101143-101143 (2019-03-22)
First described as essential to the phagocytic activity of leukocytes, Nox2-derived ROS have emerged as mediators of a range of cellular and tissue responses across species from salubrious to deleterious consequences. Knowledge of their role in inflammation is limited, however.
Eduardo Rebelato et al.
Life sciences, 91(7-8), 244-249 (2012-07-24)
NADPH oxidase (NOX) is a known source of superoxide anions in phagocytic and non-phagocytic cells. In this study, the presence of this enzyme in human pancreatic islets and the importance of NADPH oxidase in human β-cell function were investigated. In
Dena Parsa et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 28(1), 60-60 (2022-06-07)
African Americans (AAs) are disproportionately affected by cardiovascular disease (CVD), they are 20% more likely to die from CVD than whites, chronic exposure to inflammation and oxidative stress contributes to CVD. In previous studies, enhancing parasympathetic cholinergic activity has been
A myocardial Nox2 containing NAD(P)H oxidase contributes to oxidative stress in human atrial fibrillation.
Kim, YM; Guzik, TJ; Zhang, YH; Zhang, MH; Kattach, H; Ratnatunga, C; Pillai, R; Channon et al.
Circulation Research null