Key Documents
06-229
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-erbB-2/HER-2 (Tyr1248)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
CD340 antigen, MLN 19, NEU proto-oncogene, Tyrosine kinase-type cell surface receptor HER2, c-erb B2/neu protein, neuroblastoma/glioblastoma derived oncogene homolog, v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2 (neuro/glioblastoma der
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1248)
Gene Information
human ... ERBB2(2064)
General description
El protooncogén ErbB-2, también llamado Neu, EGFR-2 o HER-2, es miembro de la familia de receptores transmembranarios tirosina cinasa, que también incluye el receptor de EGF y el EGFR-3 (HER-3 o ErbB-3). El ErbB-2 no tiene ligandos de alta afinidad conocidos, pero su actividad cinasa puede activarse sin ligando por sobreexpresión o por heteroasociación con otros miembros de la familia de ErbB. Se ha detectado amplificación del gen ErbB-2 y sobreexpresión de su producto en casi el 40 % de los tumores primarios de mama humanos, lo que demuestra correlación con un mal pronóstico en el cáncer de mama con afectación ganglionar. También se observa sobreexpresión de erbB-2 en los carcinomas ováricos, gástricos, salivales y pulmonares no microcíticos. Debido a esto, el ErbB-2 es una de las principales dianas farmacológicas para el cáncer de mama y otros tratamientos contra el cáncer.
Specificity
Reconoce y es específico de la forma activada de la oncoproteína erbB-2/HER-2, PM ~138 kDa.
Se prevé reacción cruzada con rata sobre la base de la conservación de la secuencia inmunógena.
Immunogen
Epítopo: Tyr1248
Fosfopéptido sintético, residuos 1243-1255, correspondiente a un sitio principal de autofosforilación (Tyr1248) de erbB-2/HER-2 humano (C-AENPEpYLDVPV).
Application
Categoría de investigación
Transmisión de señales
Este anticuerpo anti-fosfo-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) está validado para utilizar en IC e WB para la detección de fosfo-erbB-2/HER-2 (Tyr1248).
Inmunohistoquímica:
La IHC fue realizada por un laboratorio independiente.
Inmunocitoquímica:
2 µg/ml de un lote anterior demostraron inmunotinción positiva para fosfo-erbB2/HER-2 en células A431 tratadas con EGF.
Subcategoría de investigación
Factores de crecimiento y receptores
Cinasas y fosfatasas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisados A431+/-EGF.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia:
una dilución 1:1000 de este anticuerpo detectó la fosfo-erbB2/Her2 en 10 µg de lisados A431+EGF.
Target description
185 kDa
Physical form
IgG policlonal de conejo purificada por doble inmunoafinidad en tampón que contiene Tris-Glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 %, pH7,4
Purificado por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Células A431 tratadas con EGF
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Tonghui Wang et al.
Cancer science, 108(4), 671-677 (2017-02-07)
It is well documented that human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) overexpression/amplification is associated with poor survival in breast cancer patients. However, it is largely unknown whether HER2 somatic mutations are associated with survival in HER2-negative breast cancer patients.
Autocrine-mediated ErbB-2 kinase activation of STAT3 is required for growth factor independence of pancreatic cancer cell lines.
DeArmond, D; Brattain, MG; Jessup, JM; Kreisberg, J; Malik, S; Zhao, S; Freeman, JW
Oncogene null
Synthetic phosphopeptide immunogens yield activation-specific antibodies to the c-erbB-2 receptor.
Epstein, R J, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 10435-10439 (1992)
Truncated ErbB2 receptor enhances ErbB1 signaling and induces reversible, ERK-independent loss of epithelial morphology.
M Egeblad, O H Mortensen, M Jaattela
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer null
Anneleen Daemen et al.
Breast cancer research : BCR, 20(1), 8-8 (2018-02-01)
Approximately one in five breast cancers are driven by amplification and overexpression of the human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) receptor kinase, and HER2-enriched (HER2E) is one of four major transcriptional subtypes of breast cancer. We set out to