Key Documents
06-1310
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-JAK2
from rabbit
Sinónimos:
Janus kinase 2, Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase), tyrosine-protein kinase JAK2
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
General description
La familia Janus de tirosina cinasas (JAK) consta de JAK1, JAK2, JAK3 y TyK2. Esta familia se asocia con una variedad de receptores de citocinas y se activa mediante la unión de ligando. Tras la unión del ligando a los receptores de citocinas, las JAK se autofosforilan y fosforilan a sus receptores asociados. Esto proporciona múltiples sitios de unión para las proteínas de señalización que contienen SH2 u otros dominios de unión de fosfotirosina, como STATS, Shc, sustratos de receptores de insulina y FAK.
Specificity
Este anticuerpo reconoce el dominio proteína cinasa 1 de JAK2.
Immunogen
Epítopo: Dominio proteína cinasa 1
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al dominio de la proteína cinasa 1 de la JAK2 de ratón.
Application
Análisis de inmunoelectrotransferencia: 1 µg/ml de un lote anterior detectó la JAK2 en 10 µg de lisado de células L6.
Análisis mediante inmunoprecipitación: 10 µg de un lote anterior causaron la inmunoprecipitación de la JAK2 de un lisado de células RAW264.7.
Categoría de investigación
Inflamación e inmunología
Señalización
Este anticuerpo anti-JAK2 se ha validado para utilizarse en WB e IP para la detección de la JAK2.
Subcategoría de investigación
Señalización inmunológica
Cinasas y fosfatasas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células RAW264.7.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la JAK2 en 10 µg de lisado de células RAW264.7.
Target description
~130 kDa
Physical form
Policlonal de conejo purificado en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células RAW264.7
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Sandrine Medves et al.
Haematologica, 96(10), 1406-1414 (2011-06-21)
KANK1-PDGFRB is a fusion gene generated by the t(5;9) translocation between KANK1 and the platelet-derived growth factor receptor beta gene PDGFRB. This hybrid was identified in a myeloproliferative neoplasm featuring severe thrombocythemia, in the absence of the JAK2 V617F mutation.
Xiaomei Li et al.
Virology, 551, 75-83 (2020-08-25)
Porcine epidemic diarrhea (PED) virus (PEDV) is a coronavirus that primarily infects porcine intestinal epithelial cells and causes severe diarrhea and high fatality in piglets. A77 1726 is the active metabolite of leflunomide, a clinically approved anti-rheumatoid arthritis (RA) drug.
Alice H Grant et al.
International journal of molecular sciences, 24(7) (2023-04-14)
Overactive Janus kinases (JAKs) are known to drive leukemia, making them well-suited targets for treatment. We sought to identify new JAK-activating mutations and instead found a JAK1-inactivating pseudokinase mutation, V666G. In contrast to other pseudokinase mutations that canonically lead to
Jiahai Shi et al.
Experimental hematology, 44(11), 1044-1058 (2016-10-27)
JAK2 V617F is a mutant-activated JAK2 kinase found in most polycythemia vera (PV) patients; it skews normal proliferation and differentiation of hematopoietic stem and progenitor cells and simulates aberrant expansion of erythroid progenitors. JAK2 V617F is known to activate some
Ting Wang et al.
EMBO molecular medicine, 9(8), 1150-1164 (2017-06-03)
The endocrine system is crucial for maintaining whole-body homeostasis. Little is known regarding endocrine hormones secreted by the heart other than atrial/brain natriuretic peptides discovered over 30 years ago. Here, we identify growth differentiation factor 15 (GDF15) as a heart-derived hormone