Key Documents
05-939
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-LSD1/BHC110
ascites fluid, Upstate®
Sinónimos:
BRAF35-HDAC complex protein BHC110, FAD-binding protein BRAF35-HDAC complex, 110 kDa subunit, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, amine oxidase (flavin containing) domain 2, lysine (K)-specific demethylase 1, lysine-specific hist
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM1A(23028)
General description
Histona desmetilasa que desmetila específicamente la ′Lys-4′ de la histona H3, una etiqueta específica para la activación transcripcional epigenética, actuando así como un correpresor. Actúa oxidando el sustrato FAD para generar la correspondiente imina que luego se hidroliza. Desmetila la ′Lys-4′ tanto monometilada como trimetilada de la histona H3. Puede desempeñar un papel en la represión de los genes neuronales. Por sí sola, es incapaz de desmetilar la H3 ′Lys-4′ en los nucleosomas y requiere la presencia de RCOR1/CoREST para lograr dicha actividad. También puede desmetilar la ′Lys-9′ de la histona H3, una etiqueta específica para la represión transcripcional epigenética, lo que lleva a la desrepresión de los genes diana de los receptores de andrógenos.
Specificity
Reconoce la LSD1, Pm 110 kDa.
Immunogen
Proteína de fusión GST correspondiente a los residuos 23-138 de la LSD1 humana.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-LSD1/BHC110 es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de LSD1/BHC110, también conocido como proteína BHC110 del complejo BRAF35-HDAC, desmetilasa 1 específica de la lisina (K) y se ha validado en CHIP, IF, IHC, IP y WB.
Inmunoprecipitación de la cromatina:
Un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo provoca la inmunoprecipitación de la LSD1 de la cromatina.
Inmunoprecipitación:
Recomendada.
Inmunohistoquímica:
Un laboratorio independiente ha comunicado que este anticuerpo detecta la LSD1 en tejidos incluidos en parafina. (Metzger, E., 2005)
Inmunofluorescencia:
Recomendada.
Subcategoría de investigación
Histonas
Biología de la cromatina
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante inmunoelectrotransferencia.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (Western blot):
Una dilución 1:500-1:2000 de este lote detectó LSD1 en lisados RIPA de células HeLa.
Target description
110 kDa
Linkage
Sustituye a: CBL770
Physical form
Monoclonal de ratón en tampón que contiene azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Sin purificar
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: La variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Lisado de células HeLa.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Mohamed-Ali Hakimi et al.
The Journal of biological chemistry, 278(9), 7234-7239 (2002-12-21)
Eukaryotic genes are under the control of regulatory complexes acting through chromatin structure to control gene expression. Here we report the identification of a family of multiprotein corepressor complexes that function through modifying chromatin structure to keep genes silent. The
Dominika Žagar et al.
Journal of applied microbiology, 132(6), 4517-4530 (2022-03-11)
Childcare facilities act as microenvironments that facilitate and promote the selection, spread and transmission of antibiotic-resistant micro-organisms in the community. We focused on the study of antimicrobial resistance and genetic predispositions for β-lactamase production in bacterial isolates from nursery teachers'
Xing Zeng et al.
Genes & development, 30(16), 1822-1836 (2016-08-28)
Brown adipocytes display phenotypic plasticity, as they can switch between the active states of fatty acid oxidation and energy dissipation versus a more dormant state. Cold exposure or β-adrenergic stimulation favors the active thermogenic state, whereas sympathetic denervation or glucocorticoid
Lysine-specific histone demethylase 1 inhibitors control breast cancer proliferation in ER?-dependent and -independent manners.
Pollock, JA; Larrea, MD; Jasper, JS; McDonnell, DP; McCafferty, DG
ACS chemical biology null
T Boulding et al.
Scientific reports, 8(1), 73-73 (2018-01-10)
Complex regulatory networks control epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) but the underlying epigenetic control is poorly understood. Lysine-specific demethylase 1 (LSD1) is a key histone demethylase that alters the epigenetic landscape. Here we explored the role of LSD1 in global epigenetic regulation