05-675
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SKB3
Sinónimos:
Anti-C76307, Anti-Hmbpr, Anti-R75289, Anti-golli-mbp, Anti-jve, Anti-mld, Anti-shi
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-MBP Antibody, clone SKB3, clone SKB3, Upstate®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SKB3, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
MAP Kinases
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Brain tissue
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Artículos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.