Key Documents
05-637
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Bmi -1, clon F6
clone F6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F6, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMI1(648)
General description
La proteína Bmi1 es un miembro de las proteínas del grupo polycomb (PcG). Las proteínas PcG forman complejos multiproteicos que funcionan como represores transcripcionales.
Varias líneas de evidencia implican a la Bmi1 en la carcinogénesis. En primer lugar, la Bmi1 coopera con c-Myc en la generación de linfomas en ratones transgénicos dobles. En segundo lugar, el Bmi1 bloquea la senescencia e inmortaliza los fibroblastos embrionarios de ratón, aunque no los fibroblastos humanos, y en combinación con un gen H-ras activado induce una transformación neoplásica. En tercer lugar, el gen BMI1 se amplifica en ciertos linfomas de células del manto y se sobreexpresa en un subconjunto de carcinomas colorrectales, cáncer de pulmón no microcítico, mielomas múltiples y meduloblastomas, pero no en glioblastomas. En cuarto lugar, la transformación de las células progenitoras hematopoyéticas humanas por la proteína de fusión oncógena E2A-Pbx1 necesita la Bmi1. De hecho, sobre la base de una lista de genes expresados diferencialmente en un modelo murino de cáncer de próstata metastásico en un contexto genético de tipo natural y deficiente en bmi1, recientemente se identificó una firma génica que puede predecir la respuesta al tratamiento y la supervivencia en múltiples tipos de cáncer.
Specificity
Reconoce al Bmi-1 (triplete).
Immunogen
Inmunizado con proteína Bmi-1 recombinante correspondiente a los residuos 1-202 de Bmi-1 de ratón.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Bmi-1, clon F6, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de Bmi-1, también conocido como proteína 4 del dedo RING del grupo polycomb o proteína 51 del dedo RING, y ha sido validado en ICC, IP y WB.
Subcategoría de investigación
Biología de la cromatina
Quality
evaluada de manera sistemática por inmunotransferencia en lisados RIPA de células U2OS.
Target description
40-44 kDa
Physical form
Inmunoglobulina purificada por inmunoafinidad en proteína A Inmunoglobulina purificada en Tris-glicina 0,1 M, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 %, pH 7,4.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células U2OS completas, extracto nuclear K-562, embriones de 0-4 horas o embriones de 12-24 horas
Other Notes
Consulte la ficha técnica específica del lote.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
John K Mich et al.
eLife, 3, e02669-e02669 (2014-05-21)
Neurosphere formation is commonly used as a surrogate for neural stem cell (NSC) function but the relationship between neurosphere-initiating cells (NICs) and NSCs remains unclear. We prospectively identified, and isolated by flow cytometry, adult mouse lateral ventricle subventricular zone (SVZ)
Polycomb-group complex 1 acts as an E3 ubiquitin ligase for Geminin to sustain hematopoietic stem cell activity.
Motoaki Ohtsubo,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Bmi-1 is a novel molecular marker of nasopharyngeal carcinoma progression and immortalizes primary human nasopharyngeal epithelial cells
Song, Li-Bing, et al
Cancer Research, 66, 6225-6232 (2006)
Ruimin Huang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(12), 4138-4149 (2011-08-23)
The BMI1 gene is overexpressed in ≈ 90% of human neuroblastomas. However, little is known about the regulation of BMI1 expression. Using microarray and immunohistochemical analysis, we show that BMI1 expression correlated with MYCN levels in MYCN-amplified human neuroblastomas, and
Elisa Cesarini et al.
The Journal of cell biology, 211(3), 533-551 (2015-11-11)
Beyond its role in providing structure to the nuclear envelope, lamin A/C is involved in transcriptional regulation. However, its cross talk with epigenetic factors--and how this cross talk influences physiological processes--is still unexplored. Key epigenetic regulators of development and differentiation