05-417
Anticuerpo anti-paxilina, clon 5H11
clone 5H11, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
FLJ16691, paxillin
About This Item
Productos recomendados
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5H11, monoclonal
species reactivity
chicken, rat, bovine, mouse, human, avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PXN(5829)
rat ... Pxn(360820)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Comunicación molecular
4 μg de un lote anterior de anticuerpo causó la inmunoprecipitación de la paxilina de 500 μg de lisado RIPA 3T3/A31.
Inmunocitoquímica:
5-10 μg/ml de un lote anterior dieron inmunotinción positiva para la paxilina en células REF (fibroblastos embrionarios de rata) 52 fijadas con paraformaldehído al 3,7 % durante 5 minutos.
Comunicación citoesquelética
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot):
0,5-2 μg/ml de este lote detectaron la paxilina en lisados RIPA de fibroblastos 3T3/A31.
Target description
Linkage
Physical form
Storage and Stability
Recomendaciones de manipulación:
Tras la primera descongelación, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto. Nota: la variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control de antígeno positivo: Nº de ref. 12-305, lisado 3T3/A31. Agregue 2,5 μl l de 2-mercaptoetanol/100 μl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 μg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c