Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
05-175
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Myb, clon 1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral on
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1-1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYB(4602)
Categorías relacionadas
General description
Myb es un activador transcripcional. Es una proteína de unión al ADN que reconoce específicamente la secuencia 5′-YAAC[GT]G-3′. La Myb desempeña un papel importante en el control de la proliferación y la diferenciación de las células progenitoras hematopoyéticas.
Specificity
este anticuerpo reconoce la Myb, Pm 80 kDa, que contiene los aminoácidos 401 a 636 C-terminales (Salomoni, P., 1997).
Immunogen
Myb murino recombinante purificado por SDS-PAGE (Nicot, C., 2001) Clon 1-1.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-Myb, clon 1-1, es un anticuerpo monoclonal de ratón para la detección de Myb, también conocida como proteína c myb homóloga 2 del oncogén de la mieloblastosis vírica aviar (v-myb) (140 AA) y ha sido validado en IHC, IP y WB.
Inmunoprecipitación:
4 μg de un lote anterior causó inmunoprecipitación de la Myb de lisado de células Jurkat.
Inmunohistoquímica:
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
Evaluada habitualmente en lisados RIPA de células Jurkat.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB):
0,5-2 μg/ml de este lote detectaron la Myb en 20μg de lisados RIPA de células Jurkat.
Target description
80 kDa
Physical form
IgG2aκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM y azida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Precipitación con sulfato de amonio, filtración en gel y cromatografía de intercambio iónico.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº ref. 12-303, lisado de células Jurkat.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
cDNA array analysis of alterations in gene expression in the promyelocytic leukemia cell line, HL-60, after apoptosis induction with etoposide.
M Bj?rling-Poulsen, O-G Issinger
Apoptosis null
c-Maf interacts with c-Myb to down-regulate Bcl-2 expression and increase apoptosis in peripheral CD4 cells.
Siying Peng,Saif Lalani,Jianmei W Leavenworth,I-Cheng Ho,Mary E Pauza
European Journal of Immunology null
Long-range effects of retroviral insertion on c-myb: overexpression may be obscured by silencing during tumor growth in vitro.
L Hanlon, N I Barr, K Blyth, M Stewart, P Haviernik, L Wolff, K Weston, E R Cameron, J C Neil
Journal of virology null
Characterization of alternate and truncated forms of murine c-myb proteins
Ramsay, R G, et al
Oncogene Research, 4, 259-269 (1989)
Delivery of c-myb antisense oligodeoxynucleotides to human neuroblastoma cells via disialoganglioside GD(2)-targeted immunoliposomes: antitumor effects.
G Pagnan, D D Stuart, F Pastorino, L Raffaghello, P G Montaldo, T M Allen, B Calabretta, M Ponzoni
Journal of the National Cancer Institute null