05-1471
Anti-Rictor Antibody, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Sinónimos:
Rictor, AVO3, rapamycin-insensitive companion of mTOR, mAVO3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9F1.2, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RICTOR(253260)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Representative lot data.
1 ug/mL dilution of this antibody immunoprecipitated Rictor from 100 mg of HEK293 lysate.
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Rictor on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable