03-34-0002
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH
Sinónimos:
H-Arg-Gly-Asp-Ser-OH, Fibronectin Inhibitor, RGDS
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](CO)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N)CC(=O)O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
Clave InChI
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
fibronectin
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Ginsberg, M., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 3931.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable