V-028
Vilazodone-D4 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Vilazodone-D4 hydrochloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(N)C1=CC2=CC(N(C([2H])([2H])C3([2H])[2H])CCN3CCCCC4=CNC5=CC=C(C#N)C=C54)=CC=C2O1.[H]Cl
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H/i9D2,11D2;
Clave InChI
RPZBRGFNBNQSOP-KYXUZOKASA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)