T-184
Tapentadol-D3-beta-D-glucuronide solution
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in acetonitrile: water (1:1)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)