Merck
T-085
Supelco
Tizanidine hydrochloride
500 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9Cl2N5S
Número de CAS:
Peso molecular:
290.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
500 μg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
Clave InChI
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Tizanidine, sold under the tradename Zanaflex, is a skeletal muscle relaxant used for treatment of spasticity associated with multiple sclerosis, and for painful muscle spasms. This certified solution standard is suitable for numerous GC/MS and LC-MS/MS tizanidine testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
α2-adrenoceptor agonist.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)