S-144
Silybum Mix solution
200 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composición
Isosilybin, 200 μg/mL
Silybin, 200 μg/mL
Silychristin, 200 μg/mL
Silydianin, 200 μg/mL
Taxifolin
Taxifolin, 200 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
200 μg/mL in methanol ((each analyte))
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
genus silybum
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)