R-011
Ritalinic acid hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
SCUMDQFFZZGUQY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)