Merck
P-085
Supelco
(±)-Propranolol-D7 (ring-D7) solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
Propranolol-d7 (ring-d7)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H14D7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.39
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc1c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Clave InChI
AQHHHDLHHXJYJD-MIBSYSDMSA-N
Descripción general
Propranolol is a sympatholytic, non-selective beta blocker used to treat hypertension, anxiety and panic. The drug is sold under numerous brand names such as Inderal®, Avlocardyl, Deralin, and Dociton. This internal standard is suitable for quantitation of propranolol levels in patient samples using LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, diagnostic testing, forensic analysis, pharmaceutical research and isotope dilution methods.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Inderal is a registered trademark of Cranford Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)