Merck
N-149
Supelco
Norpsilocin solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-methyltryptamine, Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl], N-Methyl-4-hydroxytryptamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
descripción
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)