M-106
Mycophenolic acid solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
Clave InChI
HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Información sobre el gen
human ... IMPDH1(3614) , IMPDH2(3615)
Descripción general
Nota de preparación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)