Merck
H-162
Supelco
1,24-Dihydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
1αα,24R-Dihydroxyvitamin D3, Tacalcitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O3
Número de CAS:
Peso molecular:
416.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
50 μg/mL (Ethanol with 0.1%BHT (degassed))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-65 to -96°C
cadena SMILES
O[C@H]1C[C@@H](C(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CC[C@@H](O)C(C)C)C)(CCC/2)C)\C1)O
Clave InChI
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)